Learn More
Guanidinkarbonat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10214870
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-85-1
Summenformel 0·5 H2CO3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00013029
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine carbonate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 267.0°C to 270.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [C(NH2)3]2CO3
Menge 250 g
Beilstein 03,82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 450g/L (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /