Learn More
Guanidincarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as a strong organic alkali, organic intermediate, in soap and cosmetic products, and in the textile industry. It is also used to make fine chemicals and in consumer hair relaxer products. It is used in various industries to solve different purpose such as cosmetics as a hair relaxer that straightens hair by chemically uncurling it, detergents as a synergistic agent, pharmaceuticals as an antibiotic and microencapsulation process for carbonless paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als starkes organisches Alkali, organisches Zwischenprodukt in Seifen und kosmetischen Produkten sowie in der Textilindustrie eingesetzt. Es wird auch zur Herstellung von Feinchemikalien und in Haarrelaxern verwendet. Es wird für unterschiedliche Zwecke in verschiedenen Branchen eingesetzt, wie z. B. Kosmetika wie Haarrelaxer zur chemischen Haarglättung, Reinigungsmittel als Synergiemittel, Pharmazeutika als Antibiotika und zur Mikroverkapselung von Selbstdurchschreibepapier.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 450 g/l (20 °C); schwer löslich in Alkohol und Aceton.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Guanidine carbonate |
Schmelzpunkt | ∼198°C (decomposition) |
Menge | 250 g |
Beilstein | 3628359 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 450g/L (20°C); slightly soluble in alcohol and acetone. |
Formelmasse | 180.17 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only