Learn More
Guajazulen, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11493268
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
It is employed as antimicrobial agent and perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als antimikrobieller Wirkstoff und als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser, 0.1115 mg/l bei 25 °C (est).
Hinweise
Unter Dunkelheit lagern. Vor Hitze und Oxidationsmitteln schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 489-84-9
Summenformel C15H18
Molekulargewicht (g/mol) 198.309
MDL-Nummer MFCD00003811
InChI-Schlüssel FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiazulene, 1,4-dimethyl-7-isopropylazulene, azulon, vetivazulen, azunol, 7-isopropyl-1,4-dimethylazulene, eucazulen, guajazulene, kessazulen, purazulen
PubChem CID 3515
ChEBI CHEBI:5550
IUPAC-Name 1,4-Dimethyl-7-propan-2-ylazulen
SMILES CC1=C2C=CC(=C2C=C(C=C1)C(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guaiazulene
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Dichte 0.976
Siedepunkt 152°C to 154°C (7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1365001
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4554
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water,0.1115mg/L @ 25°C (est).
Formelmasse 198.31
Reinheit (%) ≥98%