Learn More
Fisherbrand™ GT1 Tischzentrifugenpakete
Fisherbrand™ GT1-Tischzentrifugen kombinieren eine kompakte Größe mit flexibler Bedienung und sind somit die ideale Wahl für Molekularbiologie-Labore. Erhältlich in belüfteten oder gekühlten Ausführungen
Marke: Fisherbrand™ 50156848
4371.92 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kompakte Größe mit minimaler Stellfläche auf dem Labortisch
- Belüftete und gekühlte Ausführungen mit schnellem Temperaturabzug erhältlich
- Inklusive TX-150-Ausschwingrotor mit Adaptern für konische Röhrchen mit 4x50 ml oder 8x15 ml
- Direktzugriff und einfache Bedienung mit vorgespeicherten Protokollen
- Display mit Hintergrundbeleuchtung und mehreren Sprachoptionen
- Schneller Rotorwechsel per Knopfdruck mit dem Auto-Lock™ Rotorwechselsystem
- Korrosionsbeständige und schmierende Rotorquerbeschichtung
- Ausgestattet mit ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel
- Optional ist ein schneller Mikroliter-Rotor auch für molekularbiologische Anwendungen erhältlich
- Handschuh- und reinigungsmittelfreundlich, abwischbar
- 2 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, UL-gelistet, CE-Kennzeichnung, Zertifizierte Bioabdichtung | |
3.046 × g | |
No | |
TX-150-Rotor, ClickSeal-Deckel, vier Adapter für 4 x 50 ml konische Röhrchen, vier Adapter für 8 x 15 ml konische Röhrchen | |
<58 dB(A) | |
TX-150 | |
10 s bis 99 h 59 min | |
Umgebungstemperatur | |
Ja | |
370 x 480 x 310 mm | |
310 w | |
50/60 Hz |
4 x 145 ml | |
4.350 U/min | |
Direkte, bürstenlose Induktion | |
GT1 | |
Vier Direktzugriffsprogramme | |
Ja | |
Aerosoldichter ClickSeal-Deckel | |
Tischzentrifuge | |
2 Jahre (Zentrifuge), 5 Jahre (Rotor) | |
35 kg | |
230 V |