Learn More
Cytiva GSTrap™ HP-Säulen
Zur hochauflösenden, Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase (GST)-markierten Proteinen in einem Schritt. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ HP-Säulen sind mit Glutathion Sepharose™ Hochleistungsmedium vorgefüllt.
447.00 CHF - 1820.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | GSTrap HP-Säulen sind mit Glutathion-Sepharose-High Performance-Harz vorgepackt und sind für die hochauflösende Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine in einem Schritt geeignet. |
---|---|
Material | Polypropylen |
pH-Bereich | 3 bis 12 |
Support-Typ | 4 % hochvernetzte Agarose |
Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10647455
|
Cytiva
17-5281-01 |
5 x 1 ml |
472.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11565035
|
Cytiva
17-5282-02 |
5 x 5 ml |
1820.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11713219
|
Cytiva
17-5282-01 |
1 x 5 ml |
447.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Reinigung von GST-getaggten Proteinen und anderen Glutathion-S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen in einem Arbeitsschritt
- Glutathion ist mit Sepharose™ Hochleistungsmedien gekoppelt
- Säulenmaterial: Polypropylen
- Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
- Beim Reinigungsverfahren bleiben die Proteinantigenität und -funktion erhalten
- Erhältlich als 1 und 5 ml-Säulen
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- Ligand: Glutathion
- Matrix: Hochvernetzte 6 %ige Agarose
- Bindungsvermögen: > 7 mg/ml
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
1 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 7 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
- Bettabmessungen: 16 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
Spezifikation
GSTrap HP-Säulen sind mit Glutathion-Sepharose-High Performance-Harz vorgepackt und sind für die hochauflösende Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine in einem Schritt geeignet. | |
3 bis 12 | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
34 μm | |
Vorgepackte Säule |
Polypropylen | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
Glutathion S-Transferase (GST) markierte Proteine, die mit der pGEX-Serie von Expressionsvektoren, anderen Glutathion S-Transferasen und glutathionabhängigen Proteinen produziert wurden | |
Glutathion |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- GSTrap HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol