Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B vorgepackte Säulen: 16 x 25 mm
Zur schnellen und kostengünstigen Reinigung von GST-markierten Proteinen
373.00 CHF - 1475.00 CHF
Spezifikation
Säulenbettvolumen | 5 ml |
---|---|
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,62 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
Beschreibung | GSTrap4 B-Säulen sind vorverpackte Glutathion-Sepharose 4B-Säulen für die bequeme, hochgradig leistungsfähige, aus einem Schritt bestehende Aufreinigung Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine. |
Flussrate | < 20 ml/min |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11575125
|
Cytiva
28-4017-48 |
5 x 5 ml |
1475.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11743319
|
Cytiva
28-4017-47 |
1 x 5 ml |
373.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Vorgepackt mit Glutathion Sepharose™ 4B-Medien, die über einen Glutathion-Liganden in Verbindung mit4 %iger Agarose verfügen
- Kann mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographie-System im ¨A¨KTA-Design verwendet werden
- Reinigt GST-getaggte Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen
- Bettabmessungen: 16 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
- Bindungsvermögen: >25 mg Pferdeleber-GST/ml
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 13
Spezifikation
5 ml | |
16 mm | |
< 20 ml/min | |
4 bis 13 | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
45 bis 165 μm | |
Vorgepackte Säule |
0,62 in. | |
GSTrap4 B-Säulen sind vorverpackte Glutathion-Sepharose 4B-Säulen für die bequeme, hochgradig leistungsfähige, aus einem Schritt bestehende Aufreinigung Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine. | |
Polypropylen | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
GSTrap 4B-Säulen dienen zur Aufreinigung GST-getaggter Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion-S-Transferasen bzw. Glutathion-abhängigen Proteinen. Milde Elutionsbedingungen erhalten Proteinantigenität und -funktion erhalten. | |
Glutathion |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- GSTrap 4B 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol