Learn More
Cytiva GST SpinTrap™
Für die schnelle Reinigung von GST-getaggten Proteinen in kleinem Maßstab direkt aus geklärten oder ungeklärten Zelllysaten
Marke:  Cytiva 28-9523-59
495.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11515804
  • 555.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bewahrt Proteinantigenität und Proteinfunktion
  • Ertrag von bis zu 500 μg Protein pro Säule
  • Bettvolumen: 50 μ l
  • Bindungsvermögen/Säule: bis zu 500 μg rekombinante Glutathion-S-Transferase (RGST)
  • Ligand: Glutathion
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Bindungsvermögen/ml Chromatographiemedium: > 25 mg Pferdeleber-GST/ml Medium
  • Matrix: 4 % Agarose
  • pH-Arbeitsbereich: 4 bis 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Die GST SpinTrap Säulen sind für die schnelle Reinigung von GST-getaggten Proteinen in kleinem Maßstab direkt aus geklärten oder ungeklärten Zelllysaten konzipiert
4 % Agarose
90 μm
Für die einfache Aufreinigung im kleinen Rahmen von GST-getaggten Proteinen und das schnelle Expressions-Screening durch Zentrifugation
Glutathion
Bis zu 500 μg rekombinante Glutathion-S-Transferase (RGST)
4 bis 13
4 bis 30 °C, PBS und 0,05% Kathon CG/ICP Biozid
50 x 50 μl
Zentrifugationssäule
50 Säulen