Learn More
Growth Hormone Mouse, Clone: GH/1450, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 2688-MSM3-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15970088
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Growth Hormone
Cytoplasmic
GH/1450
Unconjugated
NP_072053
Mouse
20kDa
Protein A/G Purified
RUO
2688
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GH1
A recombinant human Growth Hormone (GH) fragment (aa58-187)
Pituitary cells or Pituitary
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.