Learn More
Growth Hormone Mouse, Clone: GH/1450, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 2688-MSM3-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15960088
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Growth Hormone
Cytoplasmic
GH/1450
Unconjugated
NP_072053
Mouse
20kDa
Protein A/G Purified
RUO
2688
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GH1
A recombinant human Growth Hormone (GH) fragment (aa58-187)
Pituitary cells or Pituitary
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.