Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Separates Reagenz für Gruppe C
Microgen Bioproducts separates Reagenz für Gruppe C
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M47CCE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ermöglicht die schnelle Gruppenbestimmung von Streptococcus A, B, C, D, F und G.
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
Ja | |
Kaninchen Strep-Antikörper Gruppe C | |
Bakterienkolonien | |
Agglutinations-Objektträgertest | |
Bakteriologische Impfösen, Glas- oder Kunststoffröhrchen, Pipette, Wasserbad-Set bei 37 °C, Probenentropfer oder Pasteurpipetten, Labortimer | |
Polyethylen-Tropfflasche | |
Monera | |
2,5 mL | |
Streptokokken | |
Bakterien |
2 °C bis 8 °C | |
Ohne Verzicht | |
1 Flasche (2,5 ml) | |
0,92 | |
Nachweis und Identifizierung der extrahierte Antigene | |
2,5 mL | |
1/Test | |
Flasche in Polygrip-Beutel | |
M47C Reagenz C 2,5 ml enthält Kaninchen Strep Gruppe C antikörpersensibilisierte Latexpartikel | |
1 | |
10 bis 15 Minuten |