Learn More
Standardlösung 4 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
248.79 CHF - 615.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 4 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD03792306 |
UN-Nummer | UN3264 |
Güte | Specpure™ |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11329198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042579.AE |
100 mL |
248.79 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11336119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042579.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 4 | |
UN3264 | |
Flüssig |
MFCD03792306 | |
Specpure™ |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen