Learn More
Notrax Gripper Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Lengthwise Corrugated Rib Pattern
Notrax Gripper Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
58.00 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz/Gelb |
---|---|
Material | Mikrozelluläres Vinyl |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17742098
|
Notrax
413S0023BY |
91 cm | 60 cm |
58.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17762098
|
Notrax
413S0035BY |
150 cm | 91 cm |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17782088
|
Notrax
413C0024BY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17702098
|
Notrax
413C0036BY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17722098
|
Notrax
413C0048BY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Beschreibung
- Lengthwise corrugated rib pattern for sure footing
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
- Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Schwarz/Gelb | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
Matten für Industrie und Gewerbe |