Learn More
Checkers Leichtgewichtige Grip Guard™ Kabelschutzabdeckung mit 3 Kanälen
Ein leichter, und dennoch robuster Kabelschutz für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr leichter Fahrzeuge.
Marke: Checkers PGGS0001YG
Additional Details : Gewicht : 11.90000kg
Beschreibung
- Die Grip Guard™ Kabelschutzabdeckungen mit 3 Kanälen in neuer, leichtgewichtiger Gestalt verfügen über unsere „Gripper Verbindungsstücke“.
- Mit einem Gewicht von nur 104 kg ist ein Grip Guard™ bis zu 33 % leichter als andere populäre 3-Kanal-Kabelschutzfolien aus Polyurethan und bis zu 50 % leichter als andere 3-Kanal-Kabelschutzabdeckungen aus Gummi.
- Die ergonomisch gestalteten Gripper Connector Verbindungsstücke liegen gut in der Hand und ermöglichen so eine einfache Handhabung und einen einfachen Transport.
- Mit diesen Verbindungsstücken können zudem mehrere Kabelschutzabdeckungen fest miteinander verbunden werden und ermöglichen so Fahrzeugen und Fußgängern eine sichere Überquerung und schützen teure Elektrokabel und Schlauchleitungen vor Beschädigungen.
- Im Vergleich zu anderen Kabelschutzabdeckungen aus Gummi ist ein Grip Guard™ um bis zu 50 % leichter, ganz ohne Kompromisse an Festigkeit und Haltbarkeit.
Spezifikation
36 in. | |
Kabelschutzabdeckung | |
Polyurethan |
Gelb, Grau | |
46 cm | |
91 cm |