Learn More
SPEX™ SamplePrep Zubehörpakete für Mahlfläschchen
Enthält alles, was für den Betrieb von kleinen/mittleren/großen Mahlschalen im 6870 LargeFreezer/Mill™ erforderlich ist
Marke: SPEX™ SamplePrep 6870L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kleines Zubehörpaket
- Empfohlen bei der Verwendung kleiner Mahlschalen im Large Freezer/Mill
- Kompatibel mit: Kleines Mahlschalen-Set 6751, kleines Polyschalen-Set 6761, kleines Mahlschalen-Set 6771 mit geringem Chromgehalt
- Empfohlen bei der Verwendung mittelgroßer Mahlschalen im Large Freezer/Mill
- Kompatibel mit: mittelgroßes Mahlschalen-Set 6881, mittelgroßes Mahlschalen-Set 6883 mit geringem Chromgehalt, mittelgroßes Polyschalen-Set 6885
- Empfohlen bei der Verwendung großer Mahlschalen im Large Freezer/Mill
- Kompatibel mit: Großes Mahlschalen-Set 6801, großes Mahlschalen-Set 6871 mit geringem Chromgehalt
Spezifikation
Schleif-Set | |
SamplePrep™ Mahlfläschchen, Fläschchen-Set | |
1 Fläschchenextraktor/Öffner (04576-38) und Fläschchengestell (04576-39) | |
Groß |