Learn More
Kinematica™ Mahlbecher und Messer
Der Mischaufsatz für MB 800 besteht aus Edelstahl, Dichtung und Rotorblattkopf sowie Deckel mit Öffnung für die Zugabe von Material.
820.00 CHF - 1215.00 CHF
Spezifikation
Klingenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MB 800 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11999058
|
Kinematica™
36050055 |
4000 ml |
1215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11989058
|
Kinematica™
36050050 |
2000 ml |
820.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Edelstahl | |
MB 800 |