Learn More
Gilac™ Grid
Grid is highly durable and shock resistant; it avoids any contact between food and exudates.
Marke:  Gilac™ G102521
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17958421
  • 2.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Grid for flat trays.
  • Highly durable and shock resistant.
  • Enables the use of flat dishes as defrosting trays by separating the ice water from the product being defrosted.
Spezifikation
Spezifikation
Container Grid
Polyethylen
3 L Flat Tray