Learn More
Greiner Bio-One HOLDEX -KORPUS LUER EXCEN
Steriler Einweg-Röhrchenhalter mit Luer-Adapter für die routinemäßige Probenahme
Marke: Greiner Bio-One 450263
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Exzentrische Kunststoffkanüle an der Oberseite des Halters
- Nadel aus Edelstahl auf der Unterseite des Halters
- Halter und Adapter aus Polypropylen
Compliance
Konform mit den OSHA-Richtlinien
Spezifikation
CE, OSHA | |
Zur Verwendung bei der routinemäßigen Probenentnahme aus Probensammelbeuteln oder -flaschen durch nadellose Kanülenanschlüsse | |
Luer-Lock-Adapter | |
Polypropylen | |
Steril |
Ja | |
Vacuette™ Blutentnahmenadeln und Blutentnahmesets | |
4°bis 25 °C | |
Röhrchenhalter |