Learn More
Greiner Bio-One Serum Tubes: Clot Activator with Gel Separator
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
Marke:  Greiner Bio-One 454243
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13068682
  • 590.00 CHF / 1200 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Beschichtet mit mikronisierten Kieselsäurepartikeln, die die Gerinnung aktivieren, wenn die Rohre vorsichtig umgedreht werden
  • Röhrchen mit Gel enthalten ein Barrieregel auf dem Röhrchenboden, das sich während der Zentrifugation nach oben zur Serum-Gerinnungsschnittstelle bewegt, um eine stabile Barriere zu bilden und das Serum von Zellen zu trennen
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
  • Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
  • Pädiatrie-Röhrchen mit weißen Ringen zur schnellen Identifikation
  • Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
  • Nicht schraubbare Kappen können beliebig oft entfernt und ausgetauscht werden
Compliance
Röhrchen mit Gel-Separator sind FDA510(k) zugelassen für die therapeutische Arzneimittelüberwachung (TDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskopische Silikapartikel mit Trenngel
Nicht geriffelte Abziehkappe
Rot mit weißem Ring
Plastic
2.5 mL