Learn More
Thermo Scientific™ pTK-Green Renilla Luc Vector for Luciferase Assays
Drive Green Renilla Luziferase-Expression als Reporter für Genregulationsstudien mit Vektoren mit einer multiplen Klonierungsstelle (MCS) oder einem Kontrollpromotor (CMV oder TK).
Marke:  Thermo Scientific™ 16154
Artikelnummer. 12182230
  • 173.00 CHF / 10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ pMCS-Renilla Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das eine Promoter-Sequenz für die Untersuchung der Genregulation mit dem intrazellulären Renilla-Luziferase-Reporter akzeptiert.
Die grünen Renilla -Luc-Vektoren enthalten ein aus der Seefeder Renilla reniformis geklontes Gen. Das Gen kodiert eine biolumineszente Green Renilla-Luziferase (36 kDa). Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.
Leistungsmerkmale:
  • Intrazelluläres Green Renilla-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
  • Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
  • Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
  • Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
  • Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
  • Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pTK-Green Renilla Luc-Vektor
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Green-Renilla-Luziferase
Pierce™
Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
Luc-Vektor
Transfektion
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -70 bis -20 °C.
Puromycin
Reporter-Assays