Learn More
Graphitstab, 6.15 mm (0.242 Zoll) Durchmesser x 152 mm (6 Zoll) lang, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Wird in verschiedenen Branchen eingesetzt. Wird bei der Herstellung verwendet. Anoden, Elektroden, Heizelemente, Tiegel, Heißpresseneinsätze, Schweißstopfen, Rührstäbe, Schmierstäbe, Buchsen und Lager.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014738.KD
464.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Graphite rod | |
MFCD00144065 | |
Insoluble in water. |
Rörchen | |
50 Pc. | |
99.9995% |