Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graphit-Deckel für Schmelztiegel
153.00 CHF - 245.00 CHF
Spezifikation
Material | Graphit |
---|---|
Product Type Specs | Graphit-Deckel für Schmelztiegel |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15473875
|
Thermo Scientific Chemicals
042315.UA |
Für Bestell-Nr. 40794 | 2,54cm | 15/Packung |
245.00 CHF
15 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15413895
|
Thermo Scientific Chemicals
043337.UA |
Für Bestell-Nr. 14747 | 3,2cm | 15/Packung |
153.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Graphit | |
Graphit-Deckel für Schmelztiegel |