Learn More
Graphitkleber auf Alkoholbasis, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
30 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Graphite adhesive, alcohol based |
Namenshinweis | Service temp: 204°C |
Farbe | Schwarz |
MDL-Nummer | MFCD00144065 |
Menge | 30 g |
UN-Nummer | UN1133 |
Physikalische Form | Flocken |