Learn More
Graphen, Einzelschicht, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15565886
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphene
Namenshinweis Single Layer
CAS 1034343-98-0
Schmelzpunkt 3650,0 °C
Farbe Schwarz
Summenformel Cx
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 1 g
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
InChI-Schlüssel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C
IUPAC-Name Methan
Molekulargewicht (g/mol) 16.04
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Formelmasse 12.01
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Graphene, single layer