Learn More
3M™ Graffiti Remover 1500
A safe and simple way to remove unsightly graffiti from plastic, painted, or varnished surfaces.
Marke:  3M™ 7000082043
228.83 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17159340
  • 271.00 CHF / 4 Flaschen
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Graffiti-Entferner für Kunststoff-, bemalte oder lackierte Oberflächen
  • Wirksam gegen Aerosolsprayfarben, Permanentmarker, Lippenstift, Wachsmalstifte und Emulsionsfarbe
  • Die flüssige Form des Lösungsmittels ermöglicht ein schnelles Eindringen und Aufbrechen von Graffiti
  • Enthält weder NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) noch NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), die in anderen Graffiti-Entfernern verwendet werden und ein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellen können
  • Hat einen minimalen Geruch und verbessert dadurch den Anwenderkomfort und die Effizienz im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Entfernern, die starke Gerüche und schädliche Dämpfe freisetzen
  • Geringe Umweltbelastung, da das Produkt keine aromatischen, aliphatischen oder chlorierten Lösungsmittel enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Graffiti-Entferner
Graffiti-Entfernung
500 mL
Flüssig
Kunststoff-, bemalte oder lackierte Oberflächen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3M Graffiti Remover 1500
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, benzyl alcohol, (2-Methoxymethylethoxy)propanol, Fatty acids, C16-18, 3-b