Learn More
Fisherbrand™ Reagenzflaschen mit Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5000 ml
Beschreibung
Graduated and supplied with blue polypropylene cap and pouring ring. ISO/GL 45 screw thread standard to all sizes, conforms to ISO R1115 and DIN 168.Chemically resistant and can be repeatedly sterilized to 140°C. Autoclavable, do not autoclave bottles with a tightly screwed cap.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 72 |
Zertifizierung/Konformität | ISO R1115 DIN 168 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Öffnung | Eng |
Höhe (metrisch) | 102 mm |
Produkttyp | Enghalsflasche |
Durchmesser (metrisch) | 183 mm |