Learn More
Kartell™ Konische Messbecher mit Graduierung
7.25 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Konische Form mit eingearbeiteter Kerbe erleichtert ein genaues Abmessen und das Ausgießen
- Breiter Fuß gibt sicheren Stand
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Die Konstruktion aus Polypropylen ist temperaturbeständig bis zu 120 °C
Spezifikation
Farbe | Transparent |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 183 mm |
Schritten | 10 ml |
Menge | Je 1 |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 120 °C |
Typ | Messbecher |
Autoklavierbar | Ja |