Learn More
Kartell™ Graduierte konische Zentrifugenröhrchen
Hergestellt aus hochtransparentem Polypropylen für hohe Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Kartell™ graduierte konische Zentrifugenröhrchen stellen eine hervorragende Wahl für Probenahme und Transport dar.
Marke: Kartell™ 8401300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Widersteht Temperaturextremen von ‐80 °C bis +121 °C
- Leicht ablesbare blaue Graduierungen
- Bestrahlt durch ionisierende Beta-Strahlung
- Apyrogen, endotoxinfrei, autoklavierbar
- Großer Weißmarkierungsbereich
- Mit blauer Dichtungssteckverschluss in Gewindeform mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen
Spezifikation
CE, IVD | |
Polypropylen | |
Steril | |
Konisch | |
30 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
50 ml | |
Leicht auslesbare Graduierungen | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
2,5 ml | |
9400 × g |