Learn More
Kartell™ Graduiertes konisches Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
Das Material ist langlebig und wiedersteht hohen Zentrifugengeschwindigkeiten, was eine größere Bandbreite an Laboranwendungen ermöglicht. Kartell™ konisches Reagenzglas mit Messskala und Schraubverschluss zum sicheren Lagern, Vorbereiten und Umfüllen.
Marke: Kartell™ 8400000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferung mit dichtem Schraubverschluss
- RZB x g von 5.000
- Hält Temperaturen bis zu -80 °C stand
Spezifikation
CE IVD | |
Polypropylen | |
Konisch | |
120 mm | |
17 mm |
Blau | |
Kristallklar | |
15 ml | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |