Learn More
Thermo Scientific™ Saphirkugeln der Güteklasse 25, Durchm.: 3.5 mm
93.25 CHF - 1128.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Saphirkugel |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 3.5 mm |
Güte | Gütegrad 25 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11395999
|
Thermo Scientific™
042060.KM |
25/Packung | N/A | ||||||
15461757
|
Thermo Scientific™
042060.KJ |
5 Stück |
93.25 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11306009
|
Thermo Scientific™
042060.KN |
100/Packung | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Saphirkugel | |
3.5 mm | |
Gütegrad 25 |