Learn More
Thermo Scientific™ Rubinkugeln der Güteklasse 25, Durchm.: 3 mm
61.20 CHF - 732.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Rubinkugel |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
Güte | Gütegrad 25 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11346039
|
Thermo Scientific™
042081.KM |
25/Packung | N/A | ||||||
15451777
|
Thermo Scientific™
042081.KJ |
5 Stück |
61.20 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11356039
|
Thermo Scientific™
042081.KN |
100/Packung | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Rubinkugel | |
3 mm | |
Gütegrad 25 |