Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 1289, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1289 quantitative Papiere, die Scheiben sind für analytische Zwecke und Routineanalysen geeignet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-207-080
10.74 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15942900
  • 12.65 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nassfest.
  • Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
  • Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
84 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
20 Sekunden
100/Packung
80 mm
Scheibe
8 bis 12 μm
1289
0,21 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers