Learn More
Heathrow Scientific™ Grabbit Heiß-/Kalttemperatur-Fäustling
Artikelnummer. 11396974
Schützen Sie Ihre Hände vor heißen oder kalten Laborgeräten. Der Heathrow Scientific™ Grabbit Fäustling für heiße/kalte Temperaturen verfügt über interne Rippen für mehr Fingerfertigkeit.
  • Übergroße Oberflächen mit Noppen für sicheren Halt
  • Fäustlinge für Temperaturen von -70 bis 500 °F (-57 bis 260 °C)
  • Fäustling für die ganze Hand 177 x 100 x 32 mm
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Material Silikonkautschuk
Modell Fäustling für die ganze Hand
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 500 °F
Temperature (Metric) Max 260 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) –70 °F
Länge (metrisch) 177 mm
Breite (metrisch) 100 mm