Learn More
Tango™ GPR39-bla U2OS-Zellen
Tango™ GPR39-bla U2 OS-Zellen enthalten den orphan-humanen G-Protein-gekoppelten Rezeptor 39.
Marke: Tango™ K1842
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: GPR39
- Zugangsnummer: NM_001508.1
- Zytoplasmatischer Schwanz: Nativer Schwanz
- Bevölkerungsstatus: Pool aus stabilen Zellen
- Tango™ GPR39-bla U2OS-Zellen enthalten den humanen G-Protein-gekoppelten Orphan-Rezeptor 39 (GPR39), der mit einer TEV-Protease-Stelle und einem stabil in die Tango™ GPCR-bla U2OS-Parentalzelllinie integrierten Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor verbunden ist. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin/TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements. Die Tango™ GPR39-bla U2OS-Zellen wurden funktional für eine rezeptorspezifische Reaktion auf FKS validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ GPR39-bla U2-OS-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
GPCRs | |
8 x 106 Zellen |
Fluoreszent | |
GPR39-NFAT-bla CHO-K1-Zellen, GPR39-NFAT-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Teilende Zellen |