Learn More
Corning™ Gosselin™ steriles Besteck
GREENER_CHOICE
Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel. Mit einem sterilen Gosselin™ Besteck können Sie Primärproben bei nur geringer Gefahr einer Kreuzkontamination verarbeiten.
Marke:  Corning™ COUT-02
485.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11718623
  • 518.95 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einzeln verpackt
  • Rückverfolgbarkeitsangaben auf jedem Beutel
  • Steril 10-3
  • Polystyrol
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Messer
Weiß
175 mm
Steril
Polystyrol
6,8 in.
1000/Karton