Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche, graduiert, 500 ml
Click to view available options
Verschlussgröße:
37 mm
58 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Schraubkappe
Screw Cap with Wad
Beschreibung
Corning™ Gosselin™ quadratische Flaschen bestehen aus bruchsicherem und hochdichtem Polyethylen (HDPE).
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 100/Cs. |
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Rot |
Graduated | Yes |
Form | Square |
Verschlussgröße | 37 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap with Wad |