Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Teströhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-Reagenzgläser sind aus Polystyrolkunststoff gefertigt.
Marke: Gosselin™ TL40-04
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung im Labor
- Mit Automatisierungssystemen kompatibel
- Alle Röhrchen sind mit der CE- und IVD-Kennzeichnung versehen
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Steril oder aseptisch erhältlich
Spezifikation
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
LDPE | |
2 ml | |
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
Gehäuse 1250BG | |
Steril | |
Gerader Verschluss |
Rot | |
Naturfarben | |
Polystyrol | |
Gerader Verschluss | |
Karton mit 5000 | |
10,9 mm | |
Rundboden-Röhrchen |