Learn More
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polypropylen. Die Stopfen für die Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden werden separat verkauft.
Marke:  Gosselin TR95-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11763294
  • 203.60 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen, naturfarben 
  • Nennkapazität von 10 ml
  • Zertifiziert nach EG N°1935/2004, ISO 11137: Nil
  • Ohne Stopfen/Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137
LDPE
10 ml
Ja
250/Beutel
Nein
Autoklavierbar
Gerader Verschluss
Rot
Naturfarben
Polypropylen
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
Karton mit 1000
Steril
15,4 mm
Rundboden-Röhrchen