Learn More
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polypropylen. Die Stopfen für die Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden werden separat verkauft.
Marke:  Gosselin TR95-23
100.54 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758064
  • 361.00 CHF / 1250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen, naturfarben 
  • Nennkapazität von 10 ml
  • Zertifiziert nach EG N°1935/2004, ISO 11137: Nil
  • Ohne Stopfen/Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137
Naturfarben
Polypropylen
250/Beutel
Nein
15,4 mm
Rundboden-Röhrchen
Keine
10 mL
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
1250 Karton
Steril
Nicht enthalten