Learn More
X150 PET OCTAGONAL BOTTLES THIO 120MG/L 250ML .
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Beschreibung
- Bruchfestes Polyethylenterephthalat (PET) oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Gegossene Graduierungen
- Auslaufsichere manipulationssichere HDPE-Schraubverschlüsse sind für die 500 ml und 1 l Flasche, jedoch nicht für die 250 ml Flasche erhältlich.
- Erhältlich mit oder ohne Natriumthiosulfat
- Rückführbare Etiketten
- Große Öffnungen minimieren das Kontaminationsrisiko
- Filmverpackt oder einzeln verpackt
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 31,7 mm |
Material | Polyethylen |
Länge (metrisch) | 64 mm |
Breite (metrisch) | 64 mm |