Learn More
Gosselin™ Petrischale mit Reinraumverpackung
Marke: Gosselin BH93B-102
Beschreibung
Spezifikation
CE, IVD, EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
Polystyrol | |
Steril | |
1 | |
700 Karton | |
16,2 mm |
Naturfarben | |
Rund | |
Petrischale | |
Für den Einsatz in Kliniken, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
3 Belüftungsöffnungen | |
90 mm |