Learn More
Gosselin™ Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. 11597322
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Montiert
Nicht montiert
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ rechteckige Flaschen mit manipulationssicherem Schraubverschluss sind aus durchsichtigem HDPE-Kunststoff hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Umgekehrte Graduierungen
  • Auslaufsicheres Verschlusssystem
  • Aseptisch oder steril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20mm
Material HDPE
Verpackung Montiert
Menge 312/Karton
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 45mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 155 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Manipulationssicherer Schraubverschluss mit Formdichtung