Learn More
Gosselin™ Gosselin™ wiederverschließbare Beutel mit Doppeltasche
Bietet eine hervorragende Transport- und Lagerungsoption für feste Proben. Gosselin™ ZIP-Taschenbeutel sind nicht steril und aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke: Gosselin™ SP2-05
Additional Details : Gewicht : 3.42000kg
Beschreibung
- Schnellverschlusssystem
- Einfach- oder Doppeltasche
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Gelb | |
Polyethylen | |
4000 Karton | |
125 mm |
Für die Entnahme und den Transport von festen Proben und Röhrchen | |
50 μm | |
170 mm |