Learn More
Gosselin™ Gosselin™ wiederverschließbare Beutel mit Doppeltasche
Bietet eine hervorragende Transport- und Lagerungsoption für feste Proben. Gosselin™ ZIP-Taschenbeutel sind nicht steril und aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Gosselin™ SP2-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11713254
  • 191.56 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnellverschlusssystem
  • Einfach- oder Doppeltasche
  • In verschiedenen Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polyethylen
4000 Karton
125 mm
Für die Entnahme und den Transport von festen Proben und Röhrchen
50 μm
170 mm