Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-10 ml-Reagenzgläser sind aus Polystyrolkunststoff gefertigt.
251.56 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, IVD, ISO 11137 |
---|---|
Verschlussmaterial | LDPE |
Farbe | Naturfarben |
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11723284
|
Gosselin™
TP10-01 |
Rot |
251.56 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11713284
|
Gosselin™
TP10-03 |
Weiß |
251.56 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Erhöhter Rand
- Zur Verwendung in Laboren
- Mit Automatisierungssystemen kompatibel
- Alle Röhrchen sind mit der CE- und IVD-Kennzeichnung versehen.
- Steril oder aseptisch erhältlich
- Mit rotem oder weißem Verschluss erhältlich
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137 | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Erhöhter Rand | |
Karton mit 1000 | |
15,8 mm | |
Röhrchen mit flachem Boden |
LDPE | |
10 ml | |
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
250/Beutel | |
Nein | |
Schraubverschluss |