Learn More
Golddraht, 14 kt, gelb, 1.63 mm (0.064 Zoll) im Durchmesser, min. Au 58.3 %, Thermo Scientific Chemicals
492.84 CHF - 1024.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold wire (14kt) |
---|---|
Farbe | Gelb |
Namenshinweis | 1.63mm (0.064 in.) dia. |
MDL-Nummer | MFCD00003436 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11333898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040329.BS |
10 cm |
492.84 CHF
10 Zentimeter |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040329.BU |
25 cm |
1000.00 CHF
25 Zentimeter |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040329.BW |
50 cm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Gold wire (14kt) | |
1.63mm (0.064 in.) dia. | |
Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water. | |
≈28g/m |
Gelb | |
MFCD00003436 | |
% Concentration Cu>Zn>Ag, Au ≤58.3% | |
Draht |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen