Learn More
Gold-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HCl-Lösung 1M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 3436 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Gold solution 1000 ppm
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.