Learn More
Goldlösung für ICP/MS 10 mg/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold |
Konzentration | 10 mg/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Lösungsmittel oder Matrix | HCl |