Learn More
Gold(III)-chlorid, 99.99 % (Metallbasis), Au 64.4 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
CAS: 13453-07-1 | AuCl3
300.00 CHF - 1080.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13453-07-1 |
---|---|
Summenformel | AuCl3 |
MDL-Nummer | MFCD00014172 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11349538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043360.03 |
1 g |
300.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11339538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043360.06 |
5 g |
1080.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gold(III) chloride is used in colloidal gold solutions, in photography and as a print toning agent(gold toning), starting solution to form other gold compounds and a precursor for preparation of ultra pure gold metal. It is used in electroplating and electroless plating as an anode in an electric cell. Gold(III) chloride acts as a gold catalyst and cell body stains for bright field and dark field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13453-07-1 | |
AuCl3 | |
MFCD00014172 |
Spezifikation
Gold(III) chloride | |
13453-07-1 | |
Kristallin | |
AuCl3 | |
Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia. | |
Geruchsneutral | |
Red crystalline |
180° (sublimation) | |
Rot | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00014172 | |
303.33 | |
Hygroskopisch | |
3.90 g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8, Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-623-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MD5420000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen