Learn More
Goldfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, Premion™, 99.985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold |
Farbe | Goldfarben |
Aussehen | Gold colored foil |
Prozentgehaltsbereich | 99.985% (Metals basis) |
Menge | 50 x 50 mm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick |