Learn More
Goldflocke/Kugel, APS 1 bis 15 Mikrometer, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold flake/sphere |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 g |
Reinheit (%) | 99.95% |
Partikelgröße | APS 1 to 15 Micron |
Form | Flocken oder Kugeln |